Learn More
1,3,4-Oxadiazol, TRC
Código de producto. 30414859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414859 10 mg -
30428312 100 mg 100 miligramos
30420299 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO99098510MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-99-3
Fórmula molecular C2H2N2O
Peso molecular (g/mol) 70.05
Nombre IUPAC 1,3,4-oxadiazol
SMILES o1cnnc1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,3,4-Oxadiazole
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2N2O/c1-3-4-2-5-1/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0167
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.