Learn More
1-(3,4-metilendioxifenil)-4,4-dimetil-pent-1-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-Methylenedioxy-phenyl)-4,4-dimethyl-pent-1-en-3-one |
| CAS | 2419-68-3 |
| Fórmula molecular | C14 H16 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8H,9H2,1-3H3/b7-5+ |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-4,4-dimetilpent-1-en-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1099 |