Learn More
1-(3,4-Dimetilfenil)etanol, TRC
Código de producto. 30387804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387804 50 mg
30378233 100 mg
30375143 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47678050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33967-19-0
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo Medetomidine Impurity 44
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetilfenil)etanol
SMILES CC(O)c1ccc(C)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7-4-5-10(9(3)11)6-8(7)2/h4-6,9,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045