Learn More
1-(3,4-Dimetilfenil)-3-metil-1H-pirazol-5(4H)-ona, TRC
Código de producto. 30180346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180346 5 mg 5 miligramos
30180138 25 mg 25 miligramos
30180080 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD9485985MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18048-64-1
Fórmula molecular C12 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 202.25
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 2-(3,4-dimethylphenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-, 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-(3,4-xylyl)- (8CI), 2-(3,4-Dimethylphenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, 3-Methyl-1-(3,4-dimethylphenyl)-2-pyrazolin-5-one, SB-392033, Eltrombopag Stage 5
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetilfenilo)-5-metil-4H-pirazol-3-una
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(C)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-methyl-1-(3,4-xylyl)-2-Pyrazolin-5-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-6H,7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1106