Learn More
1-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropan-1-ona, Mikromol™
Descripción
1-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| CAS | 14046-55-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one, Verapamil Hydrochloride Imp. L (EP), Verapamil Imp. L (EP), Verapamil Hydrochloride Impurity L, Verapamil Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)12(13)9-5-6-10(14-3)11(7-9)15-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropan-1-ona |
| Mostrar más |