Learn More
1-(3,4-dimetoxifenil)-2-metil-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| CAS | 14046-55-0 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one, Verapamil Hydrochloride Imp. L (EP), 1-Propanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-, Propiophenone, 3',4'-dimethoxy-2-methyl- (6CI), 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropanone, 2-Methyl-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone, 3,4-Dimethoxyphenyl isopropyl ketone, 3',4'-Dimethoxyisobutyrophenone, NSC 63844 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)12(13)9-5-6-10(14-3)11(7-9)15-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1099 |