Learn More
1-(3,4-dimetoxifenil)-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-butanone |
| CAS | 884-06-0 |
| Fórmula molecular | C12H16O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Veratrylpropan-1-one, NSC 78466 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-4-10(13)7-9-5-6-11(14-2)12(8-9)15-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(=O)Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-dimetoxifenil)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1099 |