Learn More
1-(3',4'-Dimetoxifenil)-1-propanol, TRC
Código de producto. 30380249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380249 1 g
30372145 500 mg
30374845 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4707401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10548-83-1
Fórmula molecular C11H16O3
Peso molecular (g/mol) 196.24
Sinónimo alpha-Ethyl-3,4-dimethoxybenzyl Alcohol, alpha-Ethylveratryl Alcohol, Ethylveratrylcarbinol, 1-Veratryl Propanol
SMILES CCC(O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3',4'-Dimethoxyphenyl)-1-propanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O3/c1-4-9(12)8-5-6-10(13-2)11(7-8)14-3/h5-7,9,12H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1099