Learn More
1-(3,4-dihidroxifenil)propan-2-ona, Mikromol™
Descripción
1-(3,4-dihidroxifenil)propan-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydroxyphenylacetone |
| CAS | 2503-44-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dihydroxyphenylacetone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP), Carbidopa Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-dihidroxifenil)propan-2-ona |
| Mostrar más |