Learn More
Clorhidrato de 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-(metilamino)etanona (clorhidrato de adrenalina), Mikromol™
Código de producto. 17435083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17435083 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17435083 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0614.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-(metilamino)etanona (clorhidrato de adrenalina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride (Adrenalone Hydrochloride)
CAS 62-13-5
Nombres de analitos o componentes 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride (Adrenalone Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Adrenaline Tartrate Imp. C (EP), Adrenaline Imp. C (EP), Adrenalone Hydrochloride, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride, Adrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Acetophenone, 3',4'-dihydroxy-2-(methylamino)-, hydrochloride (7CI,8CI), Adrenalone hydrochloride (6CI), Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (9CI), Adrenone hydrochloride, Kephrine hydrochloride, Styphnonasal, alpha-Methylamino-3,4-dihydroxyacetophenone hydrochloride, alpha-Methylamino-3',4'-dihydroxyacetophenone hydrochloride, Dipivefrin Related Compound B as Hydrochloride, Adrenaline Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Dipivefrine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Adrenaline Impurity C as Hydrochloride, Dipivefrine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-(metilamino)etanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 217.65
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0506 g/mol