Learn More
Clorhidrato de 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-[(1-metiletil)amino]-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanone hydrochloride |
| CAS | 16899-81-3 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 . HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Isoprenaline Imp. A (EP) as Hydrochloride, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanone hydrochloride (1:1), 3',4'-Dihydroxy-2-(isopropylamino)acetophenone hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-α-(isopropylamino)acetophenone hydrochloride, U 12844A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,12-14H,6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.O=C(C1=CC=C(O)C(O)=C1)CNC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-(propan-2-ilamino)etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 245.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0819 |