Learn More
1-(3,4-Dihidro-7-hidroxi-6-metaxi-2(1H)-isoquinolinil)-1-propanona, TRC
Código de producto. 30384161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384161 50 mg -
30369979 250 mg 250 miligramos
30379690 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44499550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1032822-42-6
Fórmula molecular C13H17NO3
Peso molecular (g/mol) 235.28
SMILES CCC(=O)N1CCc2cc(OC)c(O)cc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3,4-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-1-propanone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO3/c1-3-13(16)14-5-4-9-7-12(17-2)11(15)6-10(9)8-14/h6-7,15H,3-5,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1208