Learn More
1-(3,4-difluorofenil)-3-nitro-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-Difluorophenyl)-3-nitro-1-propanone |
| CAS | 1345413-22-0 |
| Fórmula molecular | C9H7F2NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(3',4'-Difluorophenyl)-3-nitropropan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F2NO3/c10-7-2-1-6(5-8(7)11)9(13)3-4-12(14)15/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)CCC(=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-difluorofenil)-3-nitropropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 215.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0394 |