Learn More
1-(3,4-diclorofenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine |
| CAS | 57260-67-0 |
| Fórmula molecular | C10H12Cl2N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Trazodone Impurity 15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12Cl2N2/c11-9-2-1-8(7-10(9)12)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-diclorofenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 231.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0378 |