Learn More
Clorhidrato de 1-(3,4-diclorofenil)-3-dimetilamino-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-dimethylamino-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 75144-12-6 |
| Fórmula molecular | C11H13NOCl2 • HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13Cl2NO.ClH/c1-14(2)6-5-11(15)8-3-4-9(12)10(13)7-8;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | CN(C)CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 282.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0141 |