Learn More
1-(3,4-Diclorofenilo)-1,2-dihidronaftaleno, TRC
Código de producto. 30355310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355310 100 mg 100 miligramos
30353197 500 mg 500 miligramos
30353381 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD365875100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 439134-46-0
Fórmula molecular C16H12Cl2
Peso molecular (g/mol) 275.17
Sinónimo Naphthalene, 1-(3,4-dichlorophenyl)-1,2-dihydro- (9CI, ACI), 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene (ACI)
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C2CC=Cc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12Cl2/c17-15-9-8-12(10-16(15)18)14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-6,8-10,14H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0316