Learn More
1-(3,4-Diclorobencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432008 5 g 5 g
15422008 1 g 1 g
15442008 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55685.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55513-17-2 | C11H14Cl2N2 | 245.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55513-17-2
Fórmula molecular C11H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 245.147
Número MDL MFCD03407488
Clave InChI PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl piperazine, piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl, 1-3,4-dichloro-benzyl-piperazine, acmc-20apc5, 3,4-dichlorobenzylpiperazine, 1-3,4-dichlorobenyl piperazine, 3,4-dichlorophenyl methyl piperazine
PubChem CID 2758074
Nombre IUPAC 1-[(3,4-diclorofenil)metil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.225 g/mL
Punto de ebullición 124°C to 128°C (0.02 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido