Learn More
Ácido [1-(3,4-diclorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il]acético (3,4-dicloroindometacina), Mikromol™
Código de producto. 30051670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051670 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051670 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0584.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido [1-(3,4-diclorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il]acético (3,4-dicloroindometacina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin)
CAS 402849-26-7
Nombres de analitos o componentes (1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H15 Cl2 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,4-Dichloroindometacin, [1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic Acid, Indometacin Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15Cl2NO4/c1-10-13(9-18(23)24)14-8-12(26-2)4-6-17(14)22(10)19(25)11-3-5-15(20)16(21)7-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,23,24)
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(3,4-diclorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético
Peso molecular (g/mol) 392.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.0378 g/mol