Learn More
1-[3-(4-clorofenil)-5-metilisoxazol-4-il]etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10652083 1 g 1 g
10385202 10 g 10 g
10311785 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10652083 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04957DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 169814-48-6
Fórmula molecular C12H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 235.67
Número MDL MFCD01313507
Clave InChI XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2735240
Nombre IUPAC 1-[3-(4-clorofenilo)-5-metil-1,2-oxazol-4-il]etan-1-ona
SMILES CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.67
Porcentaje de pureza 97%