Learn More
1-[3-(4-clorofenil)-5-metilisoxazol-4-il]etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-one |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.67 |
| Porcentaje de pureza | 97% |