Learn More
1-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone |
| CAS | 27628-06-4 |
| Fórmula molecular | C22H20O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4-Bis(benzyloxy)acetophenone, NSC 211430, 3',4'-Bis(benzyloxy)-acetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-13-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)22(14-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1412 |