Learn More
(±)-1,3,4,9-tetrahidro-6-metoxi-4a(2H)-fenantrenoetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-1,3,4,9-Tetrahydro-6-methoxy-4a(2H)-phenanthreneethanamine |
| CAS | 51491-11-3 |
| Fórmula molecular | C17H23NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,3,4,9-Tetrahydro-6-methoxy-4a(2H)-phenanthreneethanamine, 2-(6-Methoxy-1,2,3,4,4a,9-hexahydrophenanthren-4a-yl)ethan-1-amine, 4a(2H)-Phenanthreneethanamine','1,3,4,9-tetrahydro-6-methoxy-','(±)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13-5-7-14-4-2-3-9-17(14,10-11-18)16(13)12-15/h6-8,12H,2-5,9-11,18H2,1H3 |
| SMILES | NCCC12C3=CC(OC)=CC=C3CC=C1CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-(6-metoxi-1,3,4,9-tetrahidrofenantren-4a(2H)-il)etan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 257.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.18 |