Learn More
1,3,4,6-Tetraacetato 2-(Benzoilamino)-2-desoxi-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30420078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420078 2.5 g 2.50 g
30416237 1 g -
30410306 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2073202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14086-92-1
Fórmula molecular C21 H25 N O10
Peso molecular (g/mol) 451.424
Sinónimo 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-benzoylamino-2-deoxy-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetiloxi-5-benzamidooxan-2-il]acetato de metil
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](NC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,4,6-Tetraacetate 2-(Benzoylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO10/c1-11(23)28-10-16-18(29-12(2)24)19(30-13(3)25)17(21(32-16)31-14(4)26)22-20(27)15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-19,21H,10H2,1-4H3,(H,22,27)/t16-,17-,18-,19-,21?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.148