Learn More
1,3,4,6-Tetra-O-acetil-N-azidoacetilmanosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-N-azidoacetylmannosamine |
| CAS | 361154-30-5 |
| Fórmula molecular | C16 H22 N4 O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Azidoacetyl-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-mannosamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N4O10/c1-7(21)26-6-11-14(27-8(2)22)15(28-9(3)23)13(16(30-11)29-10(4)24)19-12(25)5-18-20-17/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,19,25)/t11-,13+,14-,15-,16?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](NC(=O)CN=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5S)-3,4,6-triacetiloxi-5-[(2-azidoacetil)amino]oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 430.367 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.134 |