Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de 1,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucosamina
Código de producto. 15490677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490677 50 g 50 g
15460677 1 g 1 g
15470677 5 g 5 g
15480677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15490677 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66975.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10034-20-5 | C14H22ClNO9 | 383.778 g/mol
NSC 82044 is a potential metabolic inhibitor of cellular-membrane glycoconjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El NSC 82044 es un inhibidor metabólico potencial de los glIcoconjugados de membrana celular.
Solubilidad
Soluble en agua a 10 mg/ml
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-20-5
Fórmula molecular C14H22ClNO9
Peso molecular (g/mol) 383.778
Número MDL MFCD01075204
Clave InChI BQLUYAHMYOLHBX-LEXQQUKESA-N
Sinónimo 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-amino-2-desoxy-d-glucopyranose hydrochloride, tetra-o-acetyl-glucosaminhydrochlorid, 2r,3s,4r,5r-3,4,6-tris acetyloxy-5-aminooxan-2-yl methyl acetate hydrochloride
PubChem CID 57373443
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetiloxi-5-aminooxan-2-il]metilo;clorhidrato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)N)OC(=O)C)OC(=O)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Color Marrón a blanco
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water at 10mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.78
Forma física Polvo