Learn More
Clorhidrato de 1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-amino-2-desoxi-beta-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30420690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420690 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30420690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2375002G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose Hydrochloride
CAS 10034-20-5
Fórmula molecular C14 H21 N O9 . Cl H
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
SMILES Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetiloxi-5-aminooxan-2-il]acetato de metilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 383.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0983