Learn More
Clorhidrato de 1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-amino-2-desoxi-beta-D-glucopiranosa, TRC
Product Code. 30417875
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30417875 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30417875 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT2375001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose Hydrochloride
CAS 10034-20-5
Fórmula molecular C14 H21 N O9 . Cl H
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
SMILES Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetiloxi-5-aminooxan-2-il]acetato de metilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 383.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0983