Learn More
Hidrato de 1,3:4,6-Di-O-bencilideno-D-treo-2,5-hexodiulosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,4,6-Di-O-benzylidene-D-threo-2,5-hexodiulose Hydrate |
| CAS | 80030-25-7 |
| Fórmula molecular | C20H20O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20O7/c21-19-11-23-17(13-7-3-1-4-8-13)25-15(19)16-20(22,27-19)12-24-18(26-16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-18,21-22H,11-12H2/t15-,16-,17?,18?,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@]12COC(O[C@H]1[C@@H]3OC(OC[C@]3(O)O2)c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Peso molecular (g/mol) | 372.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1209 |