Learn More
Diclorhidrato de 1-(3,4,5-trimetoxibencil)piperazina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 1-(3,4,5-trimetoxibencil)piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 107049-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. A (EP), Trimetazidine Imp. A (EP), 1-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Trimetazidine Impurity A as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-8-11(9-13(18-2)14(12)19-3)10-16-6-4-15-5-7-16;;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COc1cc(CN2CCNCC2)cc(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | 1-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]piperazina;diclorhidrato |
| Mostrar más |