Learn More
1,3,4,5-Tetrahidro-7,8-dimetoxi-3-[3-(metilamino)propil]-2H-3-benzazepina-2-ona, TRC
Código de producto. 30415197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415197 50 mg
30420186 5 mg
30420797 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29407050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85175-77-5
Fórmula molecular C16H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 292.37
Sinónimo 1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-3-[3-(methylamino)propyl]-2H-3-benzazepin-2-one
Nombre IUPAC 7,8-dimetaxi-3-[3-(metilamino)propil]-2,5-dihidro-1H-3-benzazepina-4-una
SMILES CNCCCN1CCc2cc(OC)c(OC)cc2CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-3-[3-(methylamino)propyl]-2H-3-benzazepin-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O3/c1-17-6-4-7-18-8-5-12-9-14(20-2)15(21-3)10-13(12)11-16(18)19/h9-10,17H,4-8,11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1787