Learn More
1,3,4,5-tetrahidro-3-(3-hidroxipropil)-7,8-dimetoxi-2H-3-benzazepin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one |
| CAS | 1235547-07-5 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 2H-3-Benzazepin-2-one','1,3,4,5-tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-, 1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 1,3,4,5-Tetrahydro-3-(3-hydroxypropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-19-13-8-11-4-6-16(5-3-7-17)15(18)10-12(11)9-14(13)20-2/h8-9,17H,3-7,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CCN(CCCO)C(=O)Cc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 3-(3-hidroxipropil)-7,8-dimetoxi-2,5-dihidro-1H-3-benzazepin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 279.332 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.147 |