Learn More
1,3,4,5-Tetra-O-bencil-D-glucitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,4,5-Tetra-O-benzyl-D-glucitol |
| CAS | 14233-48-8 |
| Fórmula molecular | C34 H38 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H38O6/c35-21-32(38-23-28-15-7-2-8-16-28)34(40-25-30-19-11-4-12-20-30)33(39-24-29-17-9-3-10-18-29)31(36)26-37-22-27-13-5-1-6-14-27/h1-20,31-36H,21-26H2/t31-,32+,33+,34+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](O)COCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,6-tetrakis(fenilmetoxi)hexano-1,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 542.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.2668 |