Learn More
1,3,4,5-tetra-O-acetil-L-sorbopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,4,5-Tetra-O-acetyl-L-sorbopyranose |
| CAS | 109525-53-3 |
| Fórmula molecular | C14 H20 O10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | α-L-Sorbopyranose','1,3,4,5-tetraacetate, Sorbopyranose','1,3,4,5-tetraacetate','α-L- (6CI), 1,3,4,5-Tetra-O-acetyl-α-L-sorbopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O10/c1-7(15)20-6-14(19)13(24-10(4)18)12(23-9(3)17)11(5-21-14)22-8(2)16/h11-13,19H,5-6H2,1-4H3/t11-,12+,13-,14?/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC1(O)OC[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(3S,4R,5S)-3,4,5-triacetiloxi-2-hidroxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1056 |