Learn More
1-(3,4,5,6-tetrahidroftalimido)-2,3-dihidroxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido)-2,3-dihydroxypropane |
| CAS | 62457-35-6 |
| Fórmula molecular | C11H11NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(2,3-Dihydroxypropyl)-1H-Isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO4/c13-6-7(14)5-12-10(15)8-3-1-2-4-9(8)11(12)16/h1-4,7,13-14H,5-6H2 |
| SMILES | OCC(O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2,3-dihidroxipropil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 221.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0688 |