Learn More
1-(3-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10567684 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10229612 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10506133 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10567684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34039DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 852227-97-5
Fórmula molecular C17H26BNO2
Peso molecular (g/mol) 287.21
Número MDL MFCD07368528
Clave InChI IIUXWPXCCXVCPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidinophenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
PubChem CID 4961251
Nombre IUPAC 1-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]piperidina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.21
Porcentaje de pureza 97%