Learn More
1-[3-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10259222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10259222 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10423403 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10193414 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10259222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32939CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 852227-94-2
Fórmula molecular C15H19BN2O2
Peso molecular (g/mol) 270.14
Número MDL MFCD07368520
Clave InChI GVSCNAOZDQCWJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3-pyrazol-1-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-pyrazolylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 4961249
Nombre IUPAC 1-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]pirazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.14
Porcentaje de pureza 97%