Learn More
1-[3-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)bencil]pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11326795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11326795 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10352983 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326795 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55739CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-45-3
Fórmula molecular C17H26BNO2
Peso molecular (g/mol) 287.21
Número MDL MFCD08741425
Clave InChI AKQLICZDOCQKRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, amtb769, 3-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl
PubChem CID 18525872
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-{[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.21
Porcentaje de pureza 97%