Learn More
1-[3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)bencil]piperidina, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.24 |
| Porcentaje de pureza | 97% |