Learn More
1-[3-[4-(3-Clorofenil)-1-piperazinil]propil]-4-(2-fenoxietil)-1,2,4-triazolidina-3,5-diona, TRC
Código de producto. 30361957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30361957 50 mg
30361792 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38036550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153707-88-1
Fórmula molecular C23H28ClN5O3
Peso molecular (g/mol) 457.95
Sinónimo BMS 180492
Nombre IUPAC 1-[3-[4-(3-clorofenil)piperazina-1-il]propil]-4-(2-fenoxietil)-1,2,4-triazolidina-3,5-dión
SMILES O=C1N(CCOC2=CC=CC=C2)C(NN1CCCN3CCN(C4=CC=CC(Cl)=C4)CC3)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-4-(2-phenoxyethyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28ClN5O3/c24-19-6-4-7-20(18-19)27-14-12-26(13-15-27)10-5-11-29-23(31)28(22(30)25-29)16-17-32-21-8-2-1-3-9-21/h1-4,6-9,18H,5,10-17H2,(H,25,30)