Learn More
1,3,3-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptano-2-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-2-carbonitrile |
| CAS | 264279-20-1 |
| Fórmula molecular | C10H15NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-9(2)5-4-8-10(3,12-8)7(9)6-11/h7-8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC2OC2(C)C1C#N |
| Nombre IUPAC | 4,4,6-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptano-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 165.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.1154 |