Learn More
Éster 3-(3-piridinil)propílico de 1-(3,3-dimetil-1,2-dioxopentil)-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,3-Dimethyl-1,2-dioxopentyl)-L-proline 3-(3-pyridinyl)propyl Ester |
| CAS | 186452-09-5 |
| Fórmula molecular | C20 H28 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | GPI 1046 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28N2O4/c1-4-20(2,3)17(23)18(24)22-12-6-10-16(22)19(25)26-13-7-9-15-8-5-11-21-14-15/h5,8,11,14,16H,4,6-7,9-10,12-13H2,1-3H3/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)OCCCc2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(3,3-dimetil-2-oxopentanoil)pirrolidina-2-carboxilato de 3-piridin-3-ilpropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 360.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.2049 |