Learn More
1,3,3,4,4-pentametil-2-acetil-1-ciclopenteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,3,4,4-Pentamethyl-2-acetyl-1-cyclopentene |
| CAS | 13144-88-2 |
| Fórmula molecular | C12H20O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(2,4,4,5,5-pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl)-ethanone, Methyl 2,4,4,5,5-Pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O/c1-8-7-11(3,4)12(5,6)10(8)9(2)13/h7H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(=O)C1=C(C)CC(C)(C)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4,4,5,5-pentametilciclopenten-1-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.1514 |