Learn More
1-(3-(2-Hidroxipropano-2-il)fenil)etanoletanol, TRC
Código de producto. 30007802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007802 100 mg 100 miligramos
30004580 500 mg 500 miligramos
30007255 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH853270100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87771-41-3
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo 1-[3-(1-Hydroxy-1-methylethyl)phenyl]ethanone, 1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone, 1-[3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethan-1-one;
Nombre IUPAC 1-[3-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]etanol
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-8(12)9-5-4-6-10(7-9)11(2,3)13/h4-7,13H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994