Learn More
1,3,2-Dioxatiolano 2,2-Dióxido, TRC
Código de producto. 30369907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369907 5 g
30377351 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4868655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-53-3
Fórmula molecular C2 H4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 124.12
Sinónimo Ethylene Glycol Cyclic Sulfate, 1,2-Ethylene Sulfate, Ethylene Sulfate, NSC 526594
Nombre IUPAC 1,3,2-dioxatiolano 2,2-dióxido
SMILES O=S1(=O)OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.983