Learn More
1,3:2,4-Di-p-metilbeniliedeno sorbitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3:2,4-Di-p-methylbenyliedene Sorbitol |
| CAS | 54686-97-4 |
| Fórmula molecular | C22 H26 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Bis-O-[(4-methylphenyl)methylene]-D-glucitol (ACI), Bis(p-methylbenzylidene)sorbitol, Di-p-tolylidenesorbitol, HB 2002, MDBS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O6/c1-13-3-7-15(8-4-13)21-25-11-17(27-21)19(23)20(24)18-12-26-22(28-18)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-24H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19-,20-,21?,22?/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C2OC[C@H](O2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3COC(O3)c4ccc(C)cc4 |
| Nombre IUPAC | (1S,2S)-1-[(4R)-2-(4-metilfenil)-1,3-dioxolan-4-il]-2-[(4S)-2-(4-metilfenil)-1,3-dioxolan-4-il]etano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 386.438 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.173 |