Learn More
1,3:2,4-bis(O-bencilideno)-D-sorbitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3:2,4-Bis(O-benzylidene)-D-sorbitol |
| CAS | 19046-64-1 |
| Fórmula molecular | C20 H22 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1,32,4) Dibenzylidene Sorbitol (Dbs) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O6/c21-11-15(22)17-18-16(24-20(25-17)14-9-5-2-6-10-14)12-23-19(26-18)13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17-,18-,19?,20?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H]1OC(O[C@H]2COC(O[C@@H]12)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-difenil-4,4a,8,8a-tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-il]etano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 358.385 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.142 |