Learn More
1-[[3-[2-[[(3-etil-4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-3-(trans-4-metilciclohexil)urea, Mikromol™
Código de producto. 30041250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041250 100 mg 100 miligramos
30041397 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041250 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0647.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[[3-[2-[[(3-etil-4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-3-(trans-4-metilciclohexil)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(3-[2-[((3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea
CAS 791104-62-6
Nombres de analitos o componentes 1-[(3-[2-[((3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H34 N4 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Glimepiride Imp. D (EP), Glimepiride USP Related Compound D, Glimepiride USP RC D, 1-[[3-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea, Glimepiride Related Compound D, Glimepiride Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-13-12-18-6-5-7-20(14-18)34(32,33)27-23(30)26-19-10-8-16(2)9-11-19/h5-7,14,16,19H,4,8-13,15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2cccc(c2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](C)CC3)C1=O
Nombre IUPAC 4-etil-3-metil-N-[2-[3-[(4-metilciclohexil)carbamoilsulfamoil]fenil]etil]-5-oxo-2H-pirrol-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 490.62
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.225 g/mol