Learn More
1-[3-[(1E)-2-(7-Cloro-2-quinolinil)etil]fenil]-3-[2-(1-hidroxi-1-metiletil)fenil]-1-propanona, TRC
Código de producto. 30008024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008024 100 mg 100 miligramos
30005544 25 mg 25 miligramos
30009009 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380065100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1258428-71-5
Fórmula molecular C29 H26 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 455.98
Sinónimo 1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]-1-propanone, Montelukast Impurity 1
Nombre IUPAC 1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropano-2-il)fenil]propano-1-uno
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CCC(=O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]-1-propanon
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H26ClNO2/c1-29(2,33)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,33H,13,17H2,1-2H3/b15-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1652
Porcentaje de pureza >95%