Learn More
1-[(2S)-2-Amino-1-oxo-3-fenilpropil]pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2S)-2-Amino-1-oxo-3-phenylpropyl]pyrrolidine |
| CAS | 56414-89-2 |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O/c14-12(10-11-6-2-1-3-7-11)13(16)15-8-4-5-9-15/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,14H2/t12-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-fenil-1-pirrolidin-1-ilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1419 |