Learn More
1-[[(2RS)-Tetrahidrofuran-2-il]carbonil]piperazina, Mikromol™
Descripción
1-[[(2RS)-Tetrahidrofuran-2-il]carbonil]piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine |
| CAS | 63074-07-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H16 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. N (EP), Terazosin Imp. N (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity N, Terazosin Impurity N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | oxolan-2-yl(piperazina-1-yl)metanona |
| Mostrar más |